Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos para inmersión de uso industrial Oxoid™ Dip-Slides™
Código de producto. 11453959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Portaobjetos para inmersión
Tipo de medios:
Agar MacConkey n.º 3
Agar MacConkey n.º 3 + germicida
Agar OGYE
Agar VRBG + germicida
Agar VRGB
Agar para recuento en placa
MacConkey con MUG
TSA (Caso) / Extracto de malta + CAM
TTC (colonias rojas)
TTC (colonias rojas)/Agar de extracto de malta
Origen de fabricación:
Italia
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
11453959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar MacConkey n.º 3 + germicida Reino Unido paquete de 10
11443959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar MacConkey n.º 3 Reino Unido paquete de 10
11483959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar OGYE Reino Unido paquete de 10
10065732 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar para recuento en placa Italia paquete de 10
10128152 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar VRGB Italia paquete de 10
11463959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar VRGB Reino Unido paquete de 10
11473959 10/paq. Portaobjetos para inmersión Agar VRBG + germicida Reino Unido paquete de 10
10484173 10/paq. Portaobjetos para inmersión MacConkey con MUG Italia paquete de 10
10147942 10/paq. Portaobjetos para inmersión TSA (Caso) / Extracto de malta + CAM Italia paquete de 10
11423959 10/paq. Portaobjetos para inmersión TTC (colonias rojas) Reino Unido paquete de 10
11433959 10/paq. Portaobjetos para inmersión TTC (colonias rojas)/Agar de extracto de malta Reino Unido paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11453959 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS0167A
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los portaobjetos para inmersión de uso industrial Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los portaobjetos para inmersión de uso industrial desechables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.Los dispositivos para inmersión son sencillos de utilizar para el operador y adecuados para laboratorios con espacio limitado. Están recubiertos por ambas caras con un medio de cultivo sólido, lo que permite utilizar distintos medios en cada lado y ahorrar tiempo y dinero.
Los portaobjetos para inmersión se diseñaron originalmente para determinar los recuentos de bacterias en muestras de orina. Con los años, se han modificado para incluir dos caras: una es un medio para especies grampositivas y la otra para especies gramnegativas. Con los portaobjetos de inmersión de Thermo Scientific, el proceso de recuento de colonias ahorra tiempo y dinero y permite exponer las muestras a dos medios diferentes simultáneamente.
  • Está fabricado con plástico desechable con bordes en relieve para garantizar un espesor uniforme del medio de cultivo.
  • La rejilla moldeada facilita el recuento de las colonias
  • Su forma garantiza el drenaje de líquidos.
  • El tapón forma una cómoda asa por la que se puede agarrar sin riesgos de tocar el medio de cultivo
  • Se incluyen tablas de levaduras, hongos y bacterias, lo que hace que examinar el crecimiento sea sencillo para el operador y adecuado para laboratorios con espacio limitado.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Formato Portaobjetos para inmersión
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar MacConkey n.º 3 + germicida
Tipo de producto Recogida de muestras
Cantidad 10/paq.