Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos para inmersión de uso industrial Oxoid™ Dip-Slides™
Descripción
Facilite el recuento de colonias de bacterias aeróbicas, levaduras, moho, bacterias coliformes y Enterobacteriaceae con los portaobjetos para inmersión de uso industrial desechables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.Los dispositivos para inmersión son sencillos de utilizar para el operador y adecuados para laboratorios con espacio limitado. Están recubiertos por ambas caras con un medio de cultivo sólido, lo que permite utilizar distintos medios en cada lado y ahorrar tiempo y dinero.
Los dispositivos para inmersión se diseñaron originalmente para determinar los recuentos de bacterias en muestras de orina. Con los años, se han modificado para incluir dos caras: una es un medio para especies grampositivas y la otra para especies gramnegativas. Con estos dispositivos para inmersión, el proceso de recuento de colonias ahorra tiempo y dinero y permite exponer las muestras a dos medios diferentes simultáneamente.
- El dispositivo está fabricado con plástico desechable con bordes en relieve para garantizar un espesor uniforme del medio de cultivo.
- La rejilla moldeada facilita el recuento de las colonias
- Los dispositivos tienen una forma que garantiza el drenaje de líquidos
- El tapón forma una cómoda asa por la que se puede agarrar sin riesgos de tocar el medio de cultivo
- Se incluyen tablas de levaduras, hongos y bacterias, lo que hace que examinar el crecimiento sea sencillo para el operador y adecuado para laboratorios con espacio limitado.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 25 °C |
| Formato | Portaobjetos para inmersión |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de medios | TTC (colonias rojas)/Agar de extracto de malta |
| Tipo de producto | Recogida de muestras |
| Cantidad | 10/paq. |