Learn More
Thermo Scientific™ Agar de prueba de sensibilidad diagnóstica (deshidratado)
Código de producto. 11923462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11923462 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11923462 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0261B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    563.69€ / 500 g
    Ahorro 71.31€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice con este medio pruebas de antibiograma (AST) sin esfuerzo de patógenos sensibles.
Realice pruebas de antibiograma (AST) sin esfuerzo de patógenos sensibles con el Agar de prueba de sensibilidad diagnóstica (deshidratado) Thermo™ Scientific ™. El agar de prueba de sensibilidad diagnóstica se desarrolló como un medio con dos finalidades para cumplir tanto los requisitos de diagnóstico como los de susceptibilidad.
El Agar de prueba de sensibilidad diagnóstica se recomienda para el diagnóstico, así como para la prueba de susceptibilidad de los organismos a los antibióticos. La función diagnóstica está respaldada por la base nutricional de aminoácidos con glucosa para promover el crecimiento temprano. La inclusión de los tampones (fosfato disódico y acetato de sodio) ayuda a prevenir desplazamientos excesivos de los valores de pH que podrían resultar de la utilización de glucosa o aminoácidos. Tales desplazamientos de pH interferirían con las reacciones hemolíticas1 y los valores MIC de los antimicrobianos susceptibles al pH2.
El agar utilizado en la formulación ha sido especialmente procesado para permitir la difusión sin obstáculos de antimicrobianos a partir de discos3.
El Agar de prueba de sensibilidad diagnóstica se utiliza ahora principalmente para pruebas de susceptibilidad y su papel en la microbiología diagnóstica, es decir, el aislamiento primario de organismos de muestras clínicas, ha disminuido.
Un requisito esencial para que los medios de susceptibilidad antimicrobiana sean satisfactorios es que los niveles reactivos de timidina y timina se reduzcan lo suficiente para evitar el antagonismo de la trimetoprima y las sulfonamidas4. El Agar de prueba de sensibilidad diagnóstica cumple este requisito y, en presencia de sangre de caballo lisada (o sangre de caballo desfibrada si las placas se almacenan durante el tiempo suficiente para permitir la lisis de los eritrocitos), el nivel de timidina se reducirá aún más. Esto se debe a la acción de la enzima timidina fosforilasa que se libera de los eritrocitos de caballo lisados5. La timidina es un factor de crecimiento esencial para los organismos dependientes de la timidina y no crecen en su ausencia o crecen de forma deficiente en medios que contengan niveles reducidos6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de prueba de sensibilidad diagnóstica (DSTA)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,5 l
Solo para uso en laboratorio