Learn More
Thermo Scientific™ Discos de diagnóstico Oxoid™
Descripción
- Diferenciación de estreptococos del grupo A de Lancefield de otros estreptococos betahemolíticos Tamaño: 50 discos
Order Info
Se suministran en cartuchos de 50 discos cada uno
Specifications
Specifications
| Agentes antimicrobianos | Bacitracina |
| Cantidad | 50 discos |