Learn More
Thermo Scientific™ Agar con desoxicolato-citrato (deshidratado)
Descripción
Aísle y recupere patógenos intestinales con este medio.
Aísle y recupere patógenos intestinales con el agar con desoxicolato-citrato Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado).
El medio es de color rosa pálido y claro. Los microorganismos que fermentan la lactosa producen colonias de color rosa y pueden estar rodeados por una zona de ácido desoxicólico precipitado. Las colonias que no fermentan la lactosa son incoloras y, debido a su reacción alcalina, están rodeadas por una zona de color amarillo anaranjado transparente de medio.
El agar con desoxicolato-citrato es una modificación del medio de Leifson1 para el aislamiento y la recuperación máxima de patógenos intestinales. Es menos selectivo e inhibitorio que el agar con desoxicolato-citrato (Hynes) CM0227.
- Fácil de leer: proporciona un fondo opaco para discernir fácilmente el aclaramiento producido por patógenos productores de álcali.
- Ideal cuando se buscan shigelas y salmonelas2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar de desoxicolato-citrato |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 10,3 l |
Solo para uso en laboratorio