Learn More
Thermo Scientific™ Medio líquido Czapek Dox (modificado) (deshidratado)
Código de producto. 10229582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10229582 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10229582
Marca: Thermo Scientific™ CM0095B
Cultive con este medio los hongos y las bacterias que pueden utilizar el nitrato de sodio como única fuente de nitrógeno.
Cultive los hongos y las bacterias que pueden utilizar el nitrato de sodio como única fuente de nitrógeno utilizando el medio líquido Czapek Dox (modificado) (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™.
Utilice el medio líquido (modificado) de Czapek Dox para el cultivo de los hongos y las bacterias que pueden utilizar el nitrato de sodio como única fuente de nitrógeno.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medio líquido Czapek Dox
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 15,0 l
Solo para uso en laboratorio