Learn More
Thermo Scientific™ Solución de cicloheximida Oxoid™ (0,1 %)
Código de producto. 10661185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10661185 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10661185 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0222C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La solución de cicloheximida Oxoid (0,1 %) (100 mg/vial) se utiliza para la supresión de hongos.
La solución de cicloheximida Oxoid (0,1 %) (100 mg/vial) se utiliza para la supresión de hongos.
Añadir a la base de agar selectivo para Bacillus Cereus, n.º de referencia CM0617B; base de agar para Raka-Ray, n.º de referencia CM0777B; agar cerveza universal, n.º de referencia CM0651B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Solución de cicloheximida (0,1 %)
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento
Cantidad 100 mL
Producción El rendimiento dependerá de la formulación; siga las directrices de su producto específico.
compliance-icons
Nombre del producto
  • CYCLOHEXIMIDE SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide