Learn More
Thermo Scientific™ Medio de leche Crossley (deshidratado)
Descripción
Realice análisis rutinarios de las muestras de alimentos enlatados en busca de anaerobios con este medio.
Lleve a cabo análisis rutinarios de las muestras de alimentos enlatados en busca de anaerobios con el medio de leche Crossley Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El medio ayuda a conseguir un rápido crecimiento sin el uso de aparatos anaerobios especiales, al mismo tiempo que permite identificar provisionalmente las bacterias detectadas por sus reacciones sobre el medio.
En la segunda edición de «The Microbiology of Foods»1 de Tanner, se recomienda el medio de leche Crossley para el análisis de carnes, productos cárnicos y alimentos enlatados en busca de esporas anaerobias.
| Microorganismo | Reacción diagnóstica | Organismo indicado |
| 1 | PH neutro o alcalino (color púrpura), producción de gas, cuajada suave seguida de digestión rápida de la caseína, a menudo para la limpieza el líquido marrón, y formación de sedimento negro acompañado de olor fétido típico. | Cl. putrificum Cl. sporogenes Cl. flabelliferum Cl oedematiens Cl. histolyticum |
| 2 | Sin cambio inicial de pH, formación de cuajada suave en 2 o 3 días y ligera formación de gas. Después, digestión completa con reacción alcalina y sin olor. | Cl. centrosporogenes |
| 3 | Acidez leve (color amarillo pálido) y formación de cuajada suave y suero. Producción ligera de gas | Cl. sphenoides |
| 4 | Ácido (color amarillo brillante), formación de un coágulo firme y de gas. A veces se puede producir un blanqueo del indicador. | Cl. butyricum |
| 5 | (a) Ácido, formación de un coágulo «tormentoso». (b) Coágulo ácido y «tormentoso» con menos gas y suero turbio | (a) Ca. perfingens (b) Normalmente Cl. tertium |
| 6 | PH alcalino fuerte y con peptonización desde la superficie hacia abajo. Digestión no completa y sin ennegrecimiento, olor ni producción de gas. | B. subtilis B. vulgaris |
| 7 | Ácido y coágulo, o solo ligeramente ácido. Peptonización en algunos casos. | B. cereus B. coagulans B. silvaticus y varios «cocci» (se requieren pruebas más detalladas). |
Crossley2 modificó su medio, añadiéndole un 20 % (p/v) de carne o pasta de pescado esterilizada en autoclave, para que fuera adecuado para el examen de productos vegetales y lácteos.
El medio recomendado por Jepsen3 en la obra «Meat Hygiene», publicada por la Organización Mundial de la Salud, es el medio de leche Crossley modificado por la adición de pescado cocido al 20 % (p/v). Este medio adecuado para el análisis de productos cárnicos en busca de clostridia, y da lugar a reacciones diagnósticas muy similares a las descritas anteriormente. Riemann4 modificó el medio de leche Crossley añadiéndole un 0,08 % de clorhidrato de cisteína, antes de la esterilización en autoclave, o con 1 ml de una solución estéril de tioglicolato sódico al 10 % justo antes de su uso.
No todos los productos están a la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medio de leche Crossley |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 4,5 l |
Solo para uso en laboratorio