Learn More
Thermo Scientific™ Agar micológico de harina de maíz Oxoid™
Código de producto. 10505753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10505753 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10505753 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0103B
Mantenga el cultivo de caldo de hongos y observe la producción de clamidoesporas por Candida albicans con este medio micológico.
Mantenga el cultivo de caldo de hongos y observe la producción de clamidoesporas por Candida albicanscon el Agar micológico de harina de maíz (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El examen microscópico de Candida albicans en este medio muestra la producción de clamidospora característica, que es un criterio aceptado para la identificación de esta especie. El Agar micológico de harina de maíz que, al sr un medio nutricionalmente empobrecido, puede emplearse para el mantenimiento de cultivos de hongos, especialmente las variedades pigmentadas negras.
Utilice el Agar micológico de harina de maíz para la producción de clamidosporas por Candida albicans para el mantenimiento de cultivos de hongos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de harina de maíz
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 29,4 l
Solo para uso en laboratorio