Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Clostridium difficile Oxoid™
Código de producto. 11484169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
11484169 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11484169 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0096E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    259.92€ / paquete de 10
    Ahorro 19.08€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El suplemento selectivo de Clostridium difficile Oxoid se añade a la base de agar de Clostridium difficile, n.º de referencia CM0601B.
El suplemento selectivo de Clostridium difficile Oxoid se añade a la base de agar de Clostridium difficile, n.º de referencia CM0601B.
Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo de Clostridium difficile
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Clostridrium difficile SELECTIVE SUPPLEMENT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefoxitin (FOX)