Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con ciprofloxacino Oxoid™
Código de producto. 11992912
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
10 μg
1 μg
5µg
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
11992912 1 μg paquete de 250
10351253 5µg 250 PCS
11499838 10 μg paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11992912 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CT0623B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.75€
    54.96€ / paquete de 250
    Ahorro 33.79€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con ciprofloxacino Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad de la beta-lactamasa
  • Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ciprofloxacino
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices BSAC, SFM
Concentración 1 μg
Descripción Discos para antibiogramas con cifroploxacina Oxoid
Código de antibiótico CIP
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho