Learn More
Thermo Scientific™ Agar azul de China-lactosa (deshidratado)
Código de producto. 10546133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10546133 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10546133
Marca: Thermo Scientific™ CM0209B
Diferencie las bacterias de los productos lácteos y haga un recuento de estas con este medio estándar.
Diferencie las bacterias de los productos lácteos y haga un recuento de estas con este agar azul de China-lactosa Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado) estándar. El agar azul de China-lactosa, formulado originalmente por Brandl y Sobeck-skal1, es un medio sólido no inhibidor estándar utilizado para diferenciar los fermentadores de la lactosa de los no fermentadores en la leche.
El azul de China del medio sirve como indicador de pH para diferenciar los fermentadores de lactosa de los no fermentadores. El medio no contiene ninguna sustancia inhibidora, por lo que todos los microorganismos presentes en la muestra de leche proliferan de manera abundante en él.
Utilice el agar azul de China-lactosa para diferencias las bacterias de los productos lácteos y hacer un recuento de estas. Gracias a la presencia del indicador de pH azul de China en el medio, los fermentadores de lactosa se diferencian de aquellos que no fermentan lactosa.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar azul de China-lactosa
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 14,3 l
Solo para uso en laboratorio