Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de CCDA Oxoid™
Código de producto. 11424209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Producción:
Cada vial para 500 ml de medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Producción unitSize
11424209 10/paq. Cada vial para 500 ml de medio paquete de 10
1 options
Código de producto. 11424209 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0155E
El caldo de infusión de cerebro y corazón Oxoid es un medio muy nutritivo para el crecimiento de microorganismos exigentes, recomendado para el trabajo con cultivos de sangre; consulte también Caldo de infusión de corazón.
El suplemento selectivo de CCDA Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Campylobacter, especialmente C. upsaliensis o Arcobacter.
  • Para el aislamiento de especies de Arcobacter, añadir a la base de caldo de Arcobacter, n.º de referencia CM0965B
  • Para el aislamiento de especies de Campylobacter, especialmente C. upsaliensis; añadir a la base de agar selectivo sin sangre para Campylobacter (CCDA Preston), n.º de referencia CM0739B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo de CCDA
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio