Learn More
Thermo Scientific™ Medio de transporte Cary-Blair (deshidratado)
Código de producto. 10299902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10299902 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10299902 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0519B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    170.26€ / 500 g
    Ahorro 404.74€
    70% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Simplifique la recogida, el transporte y el mantenimiento de muestras clínicas con este medio de transporte.
Simplifique la recogida, el transporte y el mantenimiento de muestras clínicas basadas en la formulación de Cary y Blair1 con el Medio de transporte Cary-Blair (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El bajo contenido en nutrientes del medio y el uso de fosfato como agente de tamponamiento evita el crecimiento bacteriano excesivo por Escherichia coli, Citrobacter freundii y Klebsiella aerogenes.
Garantice una recogida y recuperación óptimas de las muestras con el medio de transporte Cary-Blair.
  • Previene el crecimiento bacteriano excesivo por Escherichia coli, Citrobacter freundii y Klebsiella aerogenes.
  • Garantiza la supervivencia bacteriana durante largos períodos de tiempo debido a un bajo potencial de reducción de la oxidación del medio2.
  • Es especialmente adecuado en estudios de campo para Vibrio parahaemolyticus, especialmente cuando los hisopos rectales deben transportarse a un laboratorio central de diagnóstico3,4.
Para el transporte de bacterias anaeróbicas exigentes, el medio puede prepararse según las indicaciones y llenarse en tubos largos y estrechos con tapón de rosca5. También se puede preparar como medio esterilizado anaeróbico prerreducido (PRAS)6. Holdeman y Moore7 han descrito los métodos de producción de medios PRAS.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: FDA.
Descripción Medio de transporte Cary-Blair
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 37,6 l