Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Skirrow Selective Medium
Código de producto. 10536973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10536973 10 placas paquete de 10
1 options
Código de producto. 10536973 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5040A
Ensure precise isolation of Campylobacter species with this medium, offering enhanced selectivity for clinical and food samples.
Ensure precise isolation of Campylobacter species with Skirrow Selective Medium, offering enhanced selectivity for clinical and food samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Black
Contenido y almacenamiento 2°C to 12°C
Formato 90 mm Plate
Origen de fabricación Germany
Tipo de producto Agar Plate
Peso de llenado 17 g
Cantidad 10 placas