Learn More
Thermo Scientific™ Sobre Oxoid™ CampyGen™ de 2,5 l
Código de producto. 10108012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10108012 10/paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 10108012 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CN0025A
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Produzca una atmósfera gaseosa adecuada para el crecimiento de microorganismos microaerofílicos con el sobre de Oxoid CampyGen de 2,5 l.
Produzca una atmósfera gaseosa adecuada para el crecimiento de microorganismos microaerofílicos con el sobre de Oxoid CampyGen de 2,5 l.
  • No se necesita agua ni catalizador
  • No se produce gas hidrógeno
  • Para AnaeroJar™ 2,5 l, ref. AG0025A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bolsa CampyGen
Formato Sobres de generación de gas
Línea de productos Thermo Scientific Oxoid
Cantidad 10/paq.
Volumen (métrico) 2,5 L