Learn More
Thermo Scientific™ Medio C.L.E.D. con indicador de Andrade (deshidratado)
Descripción
Aísle y diferencie patógenos urinarios, además de hacer un recuento de estos, con una diferenciación de las colonias óptima y un diagnóstico claro a través del medio CLED con indicador de Andrade Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Se trata de una modificación del medio CLED, tal y como describen Mackey y Sandys1. La adición del indicador de Andrade junto con el azul de bromotimol en el medio mejora la apariencia de las colonias y ayuda a identificar microorganismos. La falta de electrolitos del medio CLED evita la acumulación de las especies de Proteus y, por tanto, supone una mejora mayor de la diferenciación de las colonias.
Use el medio CLED (con indicador de Andrade) con el fin de facilitar la proliferación de los principales patógenos urinarios para diagnosticar la bacteriología urinaria. Facilita la diferenciación de colonias, ya que la Escherichia coli aparece como colonias opacas de color amarillo, la Proteus forma colonias de color azul translúcido, la Salmonella  se muestra como colonias de color verde claro y los estafilococos forman colonias de color amarillo intenso. Evita la acumulación de especies de Proteus gracias a la falta de electrolitos del medio CLED. Mejora la apariencia de las colonias y ayuda a la identificación con la presencia del indicador de Andrade.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medio C.L.E.D. con indicador de Andrade |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 13,8 l |