Learn More
Thermo Scientific™ C.L.E.D. Medio (deshidratado)
Código de producto. 10600145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10600145 500 g 500 g
12701490 2,5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10600145 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0301B
Edge
Aísle, haga recuento y diferencie patógenos urinarios con este medio con deficiencia de electrolitos.
Aísle, haga recuento y diferencie patógenos urinarios con CLED Thermo Scientific™ Oxoid™. Medio (deshidratado). Medio con deficiencia de electrolitos de cistina-lactosa (CLED) que proporciona una buena diferenciación entre colonias, evidentes características diagnósticas y previene la acumulación de especies de Proteus debido a la deficiencia de electrolitos en la formulación.
Aísle, enumere y diferencie patógenos urinarios con este medio de bacteriología urinaria tradicional que proporciona un valioso diagnóstico no inhibitorio para el cultivo en placa.
  • Proporciona una fácil diferenciación de colonias, ya que los patógenos Escherichia coli aparecen como colonias opacas amarillas, los patógenos Proteus forman colonias azules translúcidas y los patógenos Salmonella aparecen como colonias verdes planas, mientras que los estafilococos forman colonias de color amarillo intenso.
  • Evita la acumulación de especies de Proteus gracias a la falta de electrolitos del medio CLED.
C.L.E.D. El medio se ha utilizado con éxito en la técnica del medio de transporte de dip-inóculo (Mackey y Sandys1,2).
Guttman y Naylor3 han descrito una variante de esta técnica para la que emplearon portaobjetos revestidos con medios.
Estas técnicas superan los falsos resultados bacteriológicos asociados con un retraso en el transporte de las muestras de orina al laboratorio y permiten un recuento diferencial viable de rutina clínicamente preciso. Por lo tanto, son adecuados tanto para el médico generalista como para trabajo hospitalario, incluida la detección de muestras prenatales para bacteriuria asintomática.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción C.L.E.D. Medio
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 13,8 l