Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Campylobacter (Butzler) Oxoid™
Código de producto. 11494159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
11494159 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11494159
Marca: Thermo Scientific™ SR0085E
El suplemento selectivo para Campylobacter (Butzler) Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Campylobacter a 37 °C.
El suplemento selectivo para Campylobacter (Butzler) Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Campylobacter a 37 °C.
  • Añadir a la base de agar con sangre Columbia, n.º de referencia CM0331B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo para Campylobacter (Butzler)
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio
Especie Campylobacter