Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Listeria Enrichment Broth
Descripción
Utilice el Enriquecimiento de listeria tamponado Oxoid como medio de enriquecimiento selectivo para la detección de Listeria monocytogenes.
El Caldo de enriquecimiento selectivo para Listeria CM0862 se basa en la formulación descrita por Lovett et al. y se recomienda para el enriquecimiento de especies de Listeria en alimentos. Estudios posteriores han concluido que las propiedades de enriquecimiento pueden mejorarse aumentando la capacidad de tamponamiento del medio mediante la adición de ortofosfato de dihidrógeno de potasio e hidrogenefosfato disódico. Por lo tanto, el Caldo de enriquecimiento de Listeria tamponado es una modificación del medio original.
- Destinado a ser utilizado con muestras de productos fermentados y como método alternativo para el enriquecimiento de muestras ambientales.
- También está disponible el suplemento selectivo de Listeria, n.º de pieza SR0140E o SR0143E; el suplemento de enriquecimiento selectivo de Listeria modificado, n.º de pieza SR0206E o SR0206B; y el suplemento de enriquecimiento selectivo de Listeria, n.º de pieza SR0141E
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El Caldo de enriquecimiento de Listeria tamponado debe almacenarse herméticamente cerrado en el recipiente original en un lugar fresco y seco, alejado de la luz intensa. Si se almacena según lo indicado, el medio permanece estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta. |
| Descripción | Caldo de enriquecimiento de Listeria tamponado |
| Cantidad | 500 g |