Learn More
Thermo Scientific™ Agar verde brillante (deshidratado)
Código de producto. 10779403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10779403 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10779403
Marca: Thermo Scientific™ CM0263B
Aísle la salmonela, diferente de la Salmonella typhi, procedente de heces, material patológico y alimentos con este medio selectivo.
Aísle salmonelas, diferentes a la Salmonella typhi, con el agar verde brillante selectivo Thermo Scientific™ Oxoid™. En un primer momento, Kristensen et al. describieron el agar verde brillante como un medio de aislamiento selectivo para especies de Salmonella1. Kauffmann2 modificó su fórmula para proporcionar un medio de cultivo muy selectivo con el fin de aislar e identificar salmonelas procedentes de heces y otros materiales patológicos, así como de alimentos y productos lácteos.
La infección por Salmonella (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana común que afecta al tubo digestivo. Las bacterias de Salmonella suelen vivir en intestinos humanos y animales y se expulsan por las heces. Lo más frecuente es que los seres humanos se infecten con agua o alimentos contaminados.
Utilice el agar verde brillante para aislar la salmonela distinta de la Salmonella typhi.
  • Selectivo: el verde brillante del medio hace que este inhiba la proliferación de microorganismos no objetivo.
  • Lectura sencilla: el rojo fenol del medio sirve como un indicador de base ácida que le brinda el color amarillo a la lactosa y a las bacterias fermentadoras de la sacarosa.
  • Se corresponde con el medio recomendado por la APHA3, 4.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: USDA, USP.
Descripción Agar verde brillante (medio Kauffmann)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 10 l