Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar para listeria Brilliance™
Descripción
La base de agar para listeria Brilliance es un medio cromogénico para el aislamiento, la enumeración y la identificación presuntiva de especies de Listeria, incluida Listeria monocytogenes.
Descripción
Listeria monocytogenes es la especie patógena de Listeria más común. Se ha demostrado su efecto patógeno en humanos y animales. Algunas cepas de Listeria ivanovii también poseen actividad de lecitinasa. Aunque las Listeria ivanovii son principalmente patógenas para los animales, algunas cepas han provocado infecciones en humanos.
El agar para listeria Brilliance utiliza el cromógeno X-glucósido para la identificación presuntiva de especies de Listeria. La β-glucosidasa escinde este cromógeno común a todas las especies de Listeria. Los agentes selectivos del medio (cloruro de litio, poliximina B y ácido nalidíxico) inhiben otros microorganismos que poseen esta enzima, como los enterococos, mientras que la anfotericina inhibe el crecimiento de levaduras y mohos presentes en las muestras. La Listeria monocytogenes y la Listeria ivanovii patógena se diferencian por su capacidad de producir la enzima fosfolipasa (lecitinasa). Esta enzima hidroliza la lecitina en el medio y produce un halo blanco opaco alrededor de la colonia.
El agar para listeria Brilliance es una modificación de la formulación descrita por Ottaviani y Agosti. Como en la formulación original, el medio se ha diseñado para identificar especies de Listeria en función de su uso de un sustrato cromogénico. Sin embargo, con esta modificación, las especies patógenas de Listeria se diferencian por la detección de actividad de lecitinasa (fosfatidilcolina fosfolipasa C [PCPLC]), en lugar de la actividad de fosfatidilinositol fosfolipasa C (PIPLC). Ambas enzimas (PCPLC y PIPLC) se asocian con la virulencia en especies de Listeria. Por tanto, la presencia de cualquiera de estas enzimas es un indicador de patogenia. También está disponible el suplemento selectivo de listeria cromogénica, n.º de cat. SR0227E y el suplemento diferencial de listeria cromogénica, n.º de cat. SR0228E.
Aspecto
- Medio deshidratado: Color paja, polvo de libre circulación
- Medio preparado: Gel blanco translúcido
Control de calidad
Controles positivos, resultados esperados:
- Listeria monocytogenes ATCC™ 7644™: buen crecimiento; colonias azules/verdes con halos
- Listeria inocua ATCC™ 33090™: buen crecimiento; colonias azules/verdes sin halo
Control negativo; resultados esperados:
- Enterococcus feacalis ATCC™ 29212™: inhibido
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El medio deshidratado se debe almacenar a una temperatura de entre 10 y 30 °C y se debe utilizar antes de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. El medio preparado se puede almacenar durante un máximo de 2 semanas a una temperatura de entre 2 y 8 °C. |
| Descripción | Base de agar para listeria Brilliance |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Medio de 7,4 l |
Seguridad y manipulación
- Brilliance Listeria Agar Base
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride
La base de caldo para listeria ONE y el suplemento selectivo de caldo ONE son solo para uso en laboratorio.
La Base de caldo para listeria ONE se designa como irritante y el Suplemento selectivo de caldo para listeria ONE se designa como dañino. Para obtener la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) completa, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
No utilice la base de caldo para listeria ONE ni el suplemento selectivo de caldo para listeria ONE después de la fecha de caducidad indicada o si los productos muestran algún signo de deterioro.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.