Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de Candida Brilliance
Descripción
Brilliance Candida es un medio cromogénico para el aislamiento y diferenciación de las especies de Candida.
- Añadir a base de agar para candida Brilliance, n.º de cat. CM1002A y CM1002B.
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de Candida Brilliance |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |