Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar para Candida Brilliance™ (deshidratada)
Descripción
Aísle e identifique rápidamente las especies de Candida clínicamente importantes con este medio.
Aísle e identifique rápidamente especies de Candida clínicamente importantes con la base de agar para Candida Thermo Scientific™ Brilliance™ (deshidratada). Esta formulación cromogénica produce cuatro colores diferentes de diagnóstico para la identificación provisional de especies de Candida clínicamente significativas y proporciona resultados más rápidos y más fáciles de leer en comparación con los medios tradicionales.
Las infecciones graves causadas por las especies de Candida son cada vez más frecuentes, lo que plantea problemas concretos debido al aumento de la incidencia de las cepas no albicans y a la aparición de cepas no albicans resistentes tanto a la anfotericina B como a los azoles más recientes1.
Aísle, diferencie e identifique la Candida albicans y Candida tropicalis de otra especie de Candida en un plazo de 48 horas con este medio cromogénico diferencial y selectivo.
- Rápida: Permite identificar la Candida albicans y Candida tropicalis a partir de otras especies de Candida en 48 horas.
- Lectura sencilla: La Candidaalbicans (colonias de color verde) es fácil de aislar de la Candida tropicalis (colonias de color azul oscuro).
El agar para Candida Brilliance incorpora dos cromógenos que indican la presencia de enzimas objetivo:
- X-NAG (5-bromo-4-cloro-3-indolil N-acetil ß-D-glucosaminida) detecta la actividad de la hexosaminidasa.
- BCIP (5-bromo-6-cloro-3-indolil fosfato, sal p-toluidina) detecta la actividad de la fosfatasa alcalina
Los patrones característicos de la enzima de Candida se enumeran a continuación:
| Cromógeno: Enzima: | X-NAG Hexosaminidasa | BCIP Fosfatasa alcalina | Aspecto característico de la colonia |
| C. tropicalis | + | Azul oscuro | |
| C. albicans C. dubliniensis | + | Verde ‡ | |
| C. krusei | + | Seco, color rosa/marrón irregular | |
| C. glabrata C. kefyr C. parapsilosis C. lusitaniae | Variable | Beige/amarillo/marrón† |
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base de agar para Candida Brilliance |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 16 l |