Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de infusión de cerebro y corazón, Oxoid™
Código de producto. p-6081000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469668 Unidad 500 GR
15656835 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469668 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1135B
Cultive estreptococos, Neisseria y otros organismos exigentes con este medio altamente nutritivo.
Cultive estreptococos, Neisseria y otros organismos exigentes con el caldo de infusión de cerebro Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Este medio es altamente nutritivo y está bien tamponado para fomentar el crecimiento de una amplia variedad de organismos. Se recomienda para el trabajo de hemocultivo para el aislamiento y cultivo de hongos patógenos.
Cultive una amplia gama de microorganismos con caldo de infusión de cerebro.
  • Se utiliza como medio de crecimiento y suspensión para estafilococos al probar la producción de coagulasa.
  • Añadir un 10 % de sangre desfibrilada para el aislamiento y cultivo de hongos patógenos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo de infusión de cerebro y corazón
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad Unidad
Producción Para medios de 13,5 l