Learn More
Thermo Scientific™ Agar bilis esculina (deshidratado)
Código de producto. 10596913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10596913 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10596913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0888B
Aísle e identifique provisionalmente enterococos y estreptococos del grupo D con este medio diferencial.
Aísle e identifique provisionalmente enterococos y estreptococos del grupo D con el Agar de bilis esculina (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Agar bilis esculina se ha diseñado para diferenciar entre estreptococos del grupo D y estreptococos que no sean del grupo D.
Los estreptococos del grupo D hidrolizan la esculina para formar esculetina y dextrosa. La hidrólisis de la esculina indica un resultado positivo. Las sales biliares del medio inhiben las bacterias grampositivas que no son enterococos ni estreptococos del grupo D.
Los enterococos forman parte de la flora intestinal normal de animales y humanos. Se han reconocido como patógenos humanos importantes y cada vez lo son más.
Utilice el Agar de bilis de esculina para el aislamiento y la identificación profesional de enterococos y estreptococos del grupo D.
  • Fácil lectura: la hidrólisis de la esculina indica un resultado positivo.
  • Selectivo: las sales biliares del medio inhiben las bacterias grampositivas que no son enterococos ni estreptococos del grupo D.
El valor de la tolerancia biliar y la hidrólisis de la esculina se han reconocido ampliamente para la identificación provisional de enterococos y estreptococos del grupo D1, 2, 3, 4, 5.
El uso de estos parámetros es la base del Agar de bilis de esculina. Swan6 lo describió y concluyó que el uso de este medio es una alternativa válida al agrupamiento de Lancefield para el reconocimiento de enterococos y estreptococos del grupo D.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: FDA.
Descripción Agar bilis esculina
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,2 l
Solo para uso en laboratorio