Learn More
Thermo Scientific™ Agar BiGGY (medio Nickerson) (deshidratado)
Código de producto. 10780894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10780894 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10780894
Marca: Thermo Scientific™ CM0589B
Aísle e identifique provisionalmente las especies de Candida con este medio selectivo.
Aísle e identifique provisionalmente las especies de Candida con el agar BiGGY (medio Nickerson) (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El BiGGY, agar de levadura de glicina glucosa de sulfito de bismuto, se basa en la formulación desarrollada por Nickerson1 y es un medio altamente selectivo que inhibe la mayor parte de la flora competidora.
Las infecciones graves causadas por las especies de Candida son cada vez más frecuentes. Eso plantea problemas concretos debido al aumento de la incidencia de especies no albicans, y a la aparición de cepas no albicans resistentes tanto a la anfotericina B como a los azoles más recientes2.
Utilice el agar BiGGY para el aislamiento e identificación de las especies de Candida.
  • Selectivo: la presencia del complejo de sulfito de bismuto en el medio confiere un alto grado de selectividad al medio, y la mayoría de las cepas de bacterias se inhiben en el agar BiGGY.
  • Se puede utilizar para el aislamiento y la identificación provisional de Candida albicans Candida tropicali de esputos3,4 y frotis vaginales5
  • Medio recomendado para la evaluación de la calidad de productos farmacéuticos y cosméticos6
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar BiGGY (Medio Nickerson)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,9 l
Solo para uso en laboratorio