Learn More
Thermo Scientific™ Indicador de fucsina básica Oxoid™
Código de producto. 10401513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10401513 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10401513 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BR0050A
El indicador de fucsina básica Oxoid es un colorante que se utiliza con la base de agar para Endo, n.º de referencia CM0479B y con la base de agar para m-Endo (LES), n.º de referencia MM0551B.
El indicador de fucsina básica Oxoid es un colorante que se utiliza con la base de agar para Endo, n.º de referencia CM0479B y con la base de agar para m-Endo (LES), n.º de referencia MM0551B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Indicador de fucsina básica
Formulario Polvo
Tipo de producto Reactivo
Cantidad 10 g