Learn More
Thermo Scientific™ Agar Oxoid™ Baird-Parker
Código de producto. 12972588
Cambiar vista
Click to view available options
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Origen de fabricación unitSize
12972588 Reino Unido paquete de 10
12513946 Alemania paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12972588 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0168A
Edge
Aísle y cuente Staphylococcus aureus con un medio listo para su uso, altamente selectivo y sensible.
Aísle y cuente Staphylococcus aureus con el agar Thermo Scientific™ Baird-Parker listo para su uso, altamente selectivo y sensible. El medio ayuda a la recuperación de células dañadas para la identificación provisional deStaphylococcus aureus en muestras de alimentos.
Organismos nacionales e internacionales recomiendan la medio de agar Baird-Parker (ISO 6888-1) para el aislamiento de Staphylococcus aureus1.
  • Staphylococcus aureu distintivas colonias de color gris-negro brillante con zonas circundantes claras
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
  • La formulación cumple la norma ISO 6888-1.
Baird-Parker2 desarrolló este medio a partir de la formulación telurito-glicina de Zebovitz et al.3 y mejoró su fiabilidad para el aislamiento de Staphylococcus aureus de los alimentos. La adición de piruvato sódico protege las células dañadas y ayuda a su recuperar4 y la emulsión de yema de huevo de actúa como agente de diagnóstico.
Los agentes selectivos, glicina, litio y telurito, que se han equilibrado de manera minuciosa para suprimir el crecimiento de la mayoría de las bacterias presentes en los alimentos, sin inhibir la presencia de Staphylococcus aureus.
La emulsión de yema de huevo hace que el medio se de color amarillo y opaco. Staphylococcus aureu reduce el telurito para formar colonias de color gris-negro brillante y luego crea zonas claras alrededor de las colonias por la acción proteolítica. En la incubación adicional, la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureu forman halos opacos alrededor de las colonias.
Algunas cepas de Staphylococcus saprofetiku pueden crear también zonas claras y halos opacos, pero se pueden distinguir porque requieren un mayor tiempo de incubación5.
Las colonias típicas de Staphylococcus aureus, pero sin la reacción con yema de huevo, también se debe analizar la producción de coagulasa6. La reacción negativa a la yema de huevo del Staphylococcus aureus puede producirse en algunos alimentos, sobre todo en el queso.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo a través de una amplia red de instalaciones propiedad de la empresa para garantizar que recibe el medio más fresco y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar Baird-Parker
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1 g
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/pack