Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de discos individuales para sensibilidad antimicrobiana Oxoid™
Descripción
Coloque de forma precisa los discos para sensibilidad antimicrobiana en el medio que elija al llevar a cabo los métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana manuales mediante el dispensador de discos individuales para sensibilidad antimicrobianaThermo Scientific™ Oxoid™ con compactación automática.
Uno de los métodos más sencillos y más utilizados para las pruebas de sensibilidad, la difusión en disco es extremadamente flexible, lo que ofrece una amplia variedad de antibióticos y concentraciones que se pueden cambiar fácilmente según sea necesario.
La difusión en disco no solo categoriza los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
La difusión en disco no solo categoriza los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Solo para su uso con discos para antibiogramas Oxoid |
| Descripción | Dispensador de discos individuales para sensibilidad antimicrobiana Oxoid |
| Tipo de producto | Dispensador de discos individuales |
| Cantidad | 6 eyectores/paq. |