Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de discos para antibiograma Oxoid™, cartucho de 8 discos, para placas de 90 mm
Código de producto. 10290333
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de lugares:
Cartuchos de 6 discos Oxoid
Cartuchos de 8 discos Oxoid
Para utilizar con (equipo):
Placas de 90 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de lugares Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10290333 Cartuchos de 8 discos Oxoid Placas de 90 mm de diámetro cada uno
10210673 Cartuchos de 6 discos Oxoid Placas de 90 mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10290333 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ST8090
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Coloque de forma precisa los discos para antibiograma en el medio que elija al llevar a cabo los métodos de prueba de antibiograma manuales.
Coloque de forma precisa los discos para antibiograma en el medio que elija al llevar a cabo los métodos de prueba de antibiograma manuales mediante el dispensador de discos para antibiograma Thermo Scientific™ Oxoid™ con compactación automática.
Uno de los métodos más sencillos y más utilizados para las pruebas de sensibilidad, la difusión en disco es extremadamente flexible, lo que ofrece una amplia variedad de antibióticos y concentraciones que se pueden cambiar fácilmente según sea necesario.
La difusión en disco no solo categoriza los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad beta-lactamasa
  • Antagonismo y sinergia entre antibióticos
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Solo para su uso con discos para antibiogramas Oxoid
Descripción Dispensador de discos para antibiogramas Oxoid
Tipo de producto Dispensador de discos para antibiogramas
Para utilizar con (equipo) Placas de 90 mm de diámetro
N.º de lugares Cartuchos de 8 discos Oxoid
Tipo de empaquetado 1 dispensador/pack
Solo para su uso con discos para antibiogramas Oxoid™