Learn More
Thermo Scientific™ Medio antibiótico n.º 1 (deshidratado)
Código de producto. 10649364
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10649364 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10649364
Marca: Thermo Scientific™ CM0327B
Realice un ensayo microbiológico de antibióticos con la capa de semilla del medio antibiótico n.º 1
Realice un ensayo microbiológico de antibióticos con la capa de semilla del medio antibiótico n.º 1 (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Este es uno de los medios más importantes en los ensayos de antibióticos y tiene una forma especialmente modificada para aprovechar las propiedades del agar Oxoid n.º 1. (LP0011).
Ciertos agares tienen propiedades inhibitorias hacia algunos antibióticos, en particular hacia la estreptomicina, kanamicina, polimixina B y neomicina1. El medio antibiótico Oxoid n.º 1 no comparte estas propiedades inhibitorias y, por lo tanto, es especialmente adecuado para los ensayos antibióticos.
El medio antibiótico n.º 1 es un medio recomendado para la capa de semilla en la preparación de placas para el ensayo microbiológico de antibióticos.
  • El medio se utiliza como agar semilla con Micrococcus flavus para el ensayo en placa de bacitracina; con Sarcina lutea para el ensayo en placa de cloranfenicol y con Staphylococcus aureus para el ensayo de sulfato de kanamicina, penicilina G, meticilina sódica y oxacilina sódica.
  • Se emplea como agar base en el ensayo de varios fármacos como cloranfenicol, sulfato de kanamicina, sulfato de colistina, meticilina sódica, oxacilina sódica y clorhidrato de vancomicina.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AOAC, FDA, USDA, ISO
Descripción Medio antibiótico n.º 1
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 18,5 l