Learn More
Thermo Scientific™ Junta tórica Oxoid™ AnaeroJar™
Código de producto. 10118052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10118052 5/paq. paquete de 5
1 options
Código de producto. 10118052 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AG0030A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La junta tórica Oxoid AnaeroJar se utiliza con AnaeroJar de 2,5 l, n.º de referencia AG0025A.
La junta tórica Oxoid AnaeroJar se utiliza con AnaeroJar de 2,5 l, n.º de referencia AG0025A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Junta tórica AnaeroJar
Línea de productos Thermo Scientific Oxoid
Cantidad 5/paq.