Learn More
Thermo Scientific™ Bolsita Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
Código de producto. 15219057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15219057 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 15219057 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AN0020D
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Esta bolsita compacta es un sencillo sistema generador de gases anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
La bolsita Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact es un sencillo sistema generador de gas anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
  • Utilice una bolsita/bolsa de plástico Compact
  • Uso con bolsa de plástico Compact, N.º de referencia AG0020C y clip de sellado AnaeroGen Compact, N.º de referencia AN0005C
Incluye: 10 bolsitas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tamaño compacto
Formato Bolsita de generación de gas Compact
Incluye 10 bolsitas y 10 sobres
Línea de productos Thermo Scientific Oxoid
Cantidad 10/paq.