Learn More
Thermo Scientific™ Núcleo de válvula Schrader del sistema anaerobio Oxoid™
Descripción
El núcleo de válvula Schrader para el sistema anaerobio Oxoid se utiliza con el tarro anaerobio Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 l, n.º de referencia HP0011A.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Núcleo de válvula Schrader del sistema anaerobio |
| Línea de productos | Thermo Scientific Oxoid |
| Cantidad | 10/paq. |