Learn More
Thermo Scientific™ Catalizador de baja temperatura anaerobio Oxoid™
Descripción
El catalizador anaerobio de baja temperatura Oxoid es un catalizador de seguridad diseñado para mantenerse más frío que los catalizadores tradicionales.
- Se debe cambiar cada 30 ciclos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Catalizador anaeróbico de baja temperatura |
| Cantidad | Unidad |