Learn More
Thermo Scientific™ Tapa de tarro anaerobio Oxoid™ con sobres con cierre de cremallera
Descripción
La tapa de tarro anaerobia Oxoid se utiliza con los tarros anaerobios Thermo Scientific™ Oxoid 3,5 l, n.º de referencia HP0011A.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapa de tarro anaerobia |
| Incluye | Sobres de cierre con cremallera |
| Cantidad | Cada uno |