Learn More
Thermo Scientific™ Caldo basal anaerobio (deshidratado)
Código de producto. 10556723
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10556723 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10556723
Marca: Thermo Scientific™ CM0957B
Cultive microorganismos anaerobios, principalmente Bacteroides y otros anaerobios exigentes, con este medio.
Cultive microorganismos anaerobios, en particular Bacteroides y otros anaerobios exigentes con el agar basal anaerobio Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El caldo basal anaerobio se formula a partir de una serie de nutrientes que han sido seleccionados para optimizar el aislamiento y la proliferación de la mayoría de los microorganismos anaerobios de relevancia clínica.
El agar basal anaerobio contiene peptonas, cuidadosamente seleccionadas para favorecer la proliferación de bacterias anaerobias, y extracto de levadura como fuente de vitamina. Se incluye almidón para absorber cualquier metabolito tóxico1. Se añade suficiente arginina como para garantizar la proliferación de Eubacterium lentum2, mientras que la hemina y la vitamina K son factores de crecimiento necesarios para muchas especies de Bacteroides3. La hemina también es necesaria para las especies de Porphyromonas. El succinato sódico mejora la proliferación de las especies de Prevotella melaninogenica y Bacteroides4. El piruvato sódico se añade como fuente de energía para los cocos asacarolíticos, como la Veillonella. También actúa de forma similar a la catalasa y degenera los rastros de peróxido de hidrógeno, que pueden producirse por la acción del oxígeno molecular en los componentes de los medios5. El clorhidrato de L-cisteína y el ditiotreitol son agentes de reducción, y también se ha demostrado que la cisteína estimula la proliferación de algunos anaerobios6.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo basal anaerobio
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo
Para utilizar con (aplicación) Asistencia sanitaria
Cantidad 500 g