Learn More
Thermo Scientific™ Agar basal anaerobio (deshidratado)
Código de producto. 10229372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10229372 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10229372 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0972B
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultive microorganismos anaerobios, principalmente Bacteroides y otros anaerobios exigentes, con este medio.
Cultive microorganismos anaerobios, en particular Bacteroides y otros anaerobios exigentes con el agar basal anaerobio Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Las Bacteroides son bacterias anaerobias que habitan el tubo digestivo. Las bacterias mantienen una relación compleja y, por lo general, beneficiosa con el huésped cuando se retienen en el intestino. Sin embargo, cuando escapan de este entorno pueden provocar afecciones significativas, entre las que se incluyen la bacteriemia y la formación de abscesos en varias zonas del cuerpo. El agar basal anaerobio se recomienda para microorganismos exigentes como las Bacteroides debido a su elevado carácter nutritivo.
El agar basal anaerobio contiene peptonas, cuidadosamente seleccionadas para favorecer la proliferación de bacterias anaerobias, y extracto de levadura como fuente de vitamina. Se incluye almidón para absorber cualquier metabolito tóxico1. Se añade suficiente arginina como para garantizar la proliferación de Eubacterium lentum2, mientras que la hemina y la vitamina K son factores de crecimiento necesarios para muchas especies de Bacteroides3. La hemina también es necesaria para las especies de Porphyromonas. El succinato sódico mejora la proliferación de las especies de Prevotella melaninogenica y Bacteroides4. El piruvato sódico se añade como fuente de energía para los cocos asacarolíticos, como la Veillonella. También actúa de forma similar a la catalasa y degenera los rastros de peróxido de hidrógeno, que pueden producirse por la acción del oxígeno molecular en los componentes de los medios5. El clorhidrato de L-cisteína y el ditiotreitol son agentes de reducción, y también se ha demostrado que la cisteína estimula la proliferación de algunos anaerobios6.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar basal anaerobio
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio