Learn More
Thermo Scientific™ Discos Oxoid An-Ident
Código de producto. 13276049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 discos
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13276049 50 discos paquete de 300
1 options
Código de producto. 13276049 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0006A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    61.18€ / paquete de 300
    Ahorro 154.82€
    71% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
  • Eritromicina, 60 μg
  • Rifampicina, 15 μg
  • Colistina, 10 μg
  • Penicilina, 2U
  • Kanamicina, 1000 μg
  • Vancomicina, 5 μg
Identificación provisional para organismos anaerobios gramnegativos
Información de órdenes
Se suministran 50 discos por cartucho; 6 cartuchos/juego.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos detectables organismos anaerobios gramnegativos
Tipo Oxoid Discos An-Ident
Incluye Eritromicina 60 μg, Rifampina 15 μg, Colistina 10 μg, Penicilina 2 U, Kanamicina 1000 μg, Vancomicina 5 μg
Cantidad 50 discos