Learn More
Thermo Scientific™ Medio de transporte de Amies (deshidratado)
Código de producto. 10750724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
10750724 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 10750724 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0425J
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Simplifique la recogida, el transporte y el mantenimiento de organismos patógenos exigentes con este medio de transporte.
Simplifique la recogida, el transporte y el mantenimiento de organismos patógenos exigentes con el medio de transporte de Amies Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El medio de transporte de Amies es una modificación del medio de transporte de Stuart1,2,3,4, en el que se sustituye el de glicerofosfato por un tampón de fosfato inorgánico y se añade carbón.
El metabolismo del glicerofosfato por organismos coliformes y otras varillas gramnegativas en la formulación original de Stuart dieron lugar a la proliferación de estos organismos a partir de hisopos de heridas y muestras fecales.
Conserve Bacteroides ureolyticus y otros organismos exigentes durante su transporte desde la clínica al laboratorio utilizando el medio de transporte de Amies5.
Amies descubrió que una concentración de NaCl al 0,3 p/v era óptima para la preservación de Neisseria gonorrhoeae.
Se añadieron sales de calcio y magnesio en la creencia de que estos iones eran de importancia para controlar la permeabilidad de las células bacterianas y así contribuir a su supervivencia.
Stuart3 mostró que la supervivencia de la Neisseria gonorrhoeae se incrementó usando hisopos de carbón, pero, al ser negros y polvorientos, no tuvieron éxito entre los pacientes. Amies1 superó este problema al incorporar carbón vegetal a este medio.
La concentración de agar se incrementó con respecto a la propuesta por Stuart, porque la presencia de partículas de carbón interfiere con las propiedades de gelificación del agar.
Amies eliminó el indicador azul de metileno de ka formulación de Stuart, ya que lo consideraba superfluo teniendo en cuenta a la presencia de carbón en el medio. Es necesario asegurarse de que los frascos preparados de medio de transporte no estén almacenados durante más de 9 meses a partir de la fecha de preparación y que no se almacenen al vapor ni se resuspenda el carbón antes de su uso.
Estas modificaciones demostraron su valía en dos estudios que probaron la eficiencia de los distintos medios de transporte5,6. El medio de transporte de Amies se recomienda para el transporte de especímenes que se van a cultivar para Bacteroides ureolyticus.7
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medio de transporte Thermo Scientific Oxoid
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 250 g
Producción Para medios de 12,5 l
Solo para uso en laboratorio