Learn More
Thermo Scientific™ Agar bacteriológico Oxoid™ (n.º 1)
Código de producto. 10055782
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 GR
Código de producto. 10055782
Marca: Thermo Scientific™ LP0011T
El agar bacteriológico Oxoid (n.º de agar 1) es un agar bacteriológico con gel purificado transparente de alta resistencia, compatible con todos los medios de cultivo.
El agar bacteriológico Oxoid (n.º de agar 1) es un agar bacteriológico con gel purificado transparente de alta resistencia, compatible con todos los medios de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar bacteriológico (n.º 1)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 5 kg