Learn More
Oxohongdenafil, TRC
Código de producto. 30409238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409238 5 mg
30409833 250 mg
30417609 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8471405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1446144-70-2
Fórmula molecular C25 H32 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 480.5594
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-3-oxo-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Oxohongdenafil, Oxoacetildenafil
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-[2-(4-etil-3-oxopepirazina-1-il)acetil]fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-D]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)C(=O)C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxohongdenafil
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32N6O4/c1-5-8-18-22-23(29(4)28-18)25(34)27-24(26-22)17-13-16(9-10-20(17)35-7-3)19(32)14-30-11-12-31(6-2)21(33)15-30/h9-10,13H,5-8,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,26,27,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.2485