Learn More
Oxociprofloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxociprofloxacin |
| CAS | 103237-52-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H16 F N3 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 3'-Oxociprofloxacin, 4-Oxociprofloxacin, BAY-q 3542, Oxociprofloxacin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16FN3O4/c18-12-5-10-13(6-14(12)20-4-3-19-15(22)8-20)21(9-1-2-9)7-11(16(10)23)17(24)25/h5-7,9H,1-4,8H2,(H,19,22)(H,24,25) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNC(=O)C4)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-il)quinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 345.325 |
| Mostrar más |