Learn More
Oxoadipic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16424768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16424768 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16424768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11322710mg
MedChemExpress Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxoadipic acid
Forma física Solid
CAS 3184-35-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H8O5
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (1561.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CCCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 160.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.12
Porcentaje de pureza 98.0%