Learn More
Oxotiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one |
| CAS | 490-82-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H16 N4 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Thiamine Hydrochloride Imp. D (EP), Thiamine Imp. D (EP), 4-Thiazolin-2-one','3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl- (6CI,8CI), 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolone, Thiamin thiazolone, Thiamine Hydrochloride Impurity D, Thiamine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N4O2S/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15) |
| SMILES | CC1=C(CCO)SC(=O)N1Cc2cnc(C)nc2N |
| Nombre IUPAC | 3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metil-1,3-tiazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 280.35 |
| Mostrar más |