Learn More
Clorhidrato de oxosotalol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxo Sotalol-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1346605-37-5 |
| Fórmula molecular | C12 H12 D6 N2 O3 S • HCl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4'-[(Isopropylamino)acetyl]methanesulfonanilide-d6 Hydrochloride, N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]methanesulfonamide-d6 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])NCC(=O)C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-(4-((propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)glicil)fenil)metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 312.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.12 |