Learn More
WTW™ Recipiente de medición OxiTop™
Código de producto. 10528401
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10528401 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10528401 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 209019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.60€
    231.00€ / paquete de 1
    Ahorro 42.60€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
WTW ofrece una amplia variedad de frascos de medición y recipientes de medición con adaptadores para medir BSB, respiración del suelo, degradabilidad según OECD 301F, pruebas de fermentación, biogás y mucho más. Todos ellos han sido probados en sus respectivas aplicaciones y, por lo tanto, admiten mediciones precisas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (equipo) Accesorios OxiTop™-C