Learn More
WTW™ OxiTop™ IS 12 Measuring Head
Descripción
- Easy handling without dilution series
- Data security by built-in measured value memory
- Suitabe for immediate use
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | BOD bottles with amber, magnetic bars, bar puller, sodium hydroxide pellets, NaOH tanks, volumetric flasks 164 and 432mL. |
| Para utilizar con (aplicación) | Measurement using OxiTop™ is based on pressure measurement in a closed system |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Peso (métrico) | 11 kg |
| Garantía | 1 Year |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 5°C to 50°C |
| Longitud (métrico) | 42 cm |
| Altura (métrico) | 28 cm |
| Exactitud (DO) | ±1% |
| Requisitos eléctricos | 100/240V, 50/60Hz |
| Mostrar más |