Learn More
WTW™ Sistema de medición de DBO respirométrico OxiTop™-i
El sistema de medición de DBO respirométrico WTW™ OxiTop™-i está diseñado para la medición de DBO automática con muestras sin diluir (según DIN EN 1899 -2) en intervalos de medición de hasta 4000 mg/l
Marca:  WTW™ 209716
7260.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16391736
  • 10110.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Descripción
  • OxiTop™ es un sistema de medición de la parte superior del recipiente respirométrico para la medición automática de DBO con muestras sin diluir (DIN EN 1899 -2)
  • Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
  • No es necesario convertir datos: entrada directa del volumen de la muestra
  • Visualización directa del valor de DBO en la pantalla del cabezal de medición
  • Funciona con menús, con LCD gráfica retroiluminada, LED de control y botones de funcionamiento para lecturas directas de DBO, preselección de volumen, duración de la medición entre 1 y 7 días a seleccionar, visualización de curva de medición, visualización de lecturas actuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
OxiTop™-IDS 12
LCD gráfica retroiluminada
Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
Doce cabezales de medición OxiTop™-IDS
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
WTW™ Sistema de medición de DBO respirométrico OxiTop™-i > Tipo: OxiTop™-IDS 12